Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ Myristinsyra, azid (12-azidododekansyra)
Beskrivning
Identifiera och karakterisera myristylerade proteiner med Click-iT myristinsyra, azid med den kraftfulla klickkemin, en enkel och robust tvåstegs märknings- och detektionsteknik. I steg ett matas den azidinnehållande biomolekylen till celler eller djur och inkorporeras aktivt i proteiner. Till skillnad från andra märkningar som biotin eller ett fluorescerande färgämne är azidtaggen tillräckligt liten för att den taggade molekylen är ett acceptabelt substrat för enzymerna som införlivar denna byggsten i proteiner. Detektion använder den kemoselektiva ligeringen eller“ klick” reaktion mellan och azid och en alkyn där det modifierade proteinet detekteras med motsvarande alkyninnehållande färgämne eller hapten med användning av antingen Click-iT Cell Reaction Buffer Kit eller Click-iT Proteinbuffertsats. Med Click-iT Cell Reaction Buffer Kit, celler kan analyseras med fluorescensmikroskopi, flödescytometri eller höginnehållsavbildning och analys (HCS) tillsammans med andra biomarkörer av intresse för innehålls- och kontextrika resultat. Med Click-iT Protein Reaction Buffer Kit, uppnå detektionskänslighet i 1-D geler och western blottar i det låga femtomolområdet eller utför LC-MS/MS och MALDI MS-analys.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Myristinsyra |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C, uttorkad och skyddad från ljus. |
| Märkningsmetod | Metabolisk märkning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Klicka-iT , Molecular Probes |
| Etikett eller färgämne | Azid |
| Formatera | Fast |
| Märkningsmål | Proteiner |