Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Enrichment Kit, för klickkemiinfångning av azidmodifierade proteiner
Beskrivning
De Click-iT Protein Enrichment Kit för effektiv infångning av klickkemibaserade azidmodifierade proteiner på ett harts av alkynagaros. Överlägsen biotin- eller lektinbaserade anrikningsmetoder. Idealisk för proteomik, upptäckt av biomarkörer, analys av post-translationell modifiering (PTM) och mer. Azidmodifieringen kan ske via metabolisk utfodring, enzymatisk tillsats eller kemisk modifiering. Click-Azide modifierade proteiner, eller deras post-translationellt modifierade former, berikas från komplexa proteinextrakt på alkyn-agaroshartset som tillhandahålls. När den väl har förankrats till hartset via kopparkatalyserad klickkemi, ger omfattande tvätt en mycket berikad population av begynnande molekyler som kan kännetecknas av masspektrometri. Alkyn-agaroshartset förbättrar befintliga biotinmetoder genom> 8 gånger, med signal till brus av biotin = 3 medan Click-iT harts = 25. Perfekt uppströms MS-baserad provberedningsteknik för att titta på förändringar i globalt proteinuttryck och biomarköranalys.
- Global differentiell profilering av flera underklasser av posttranslationellt modifierade (PTM) proteiner och nysyntetiserade proteiner
- Förbättrad signal till brus genom att eliminera ospecifik bindning och öka selektiviteten, vilket förbättrar detektionen av proteiner med låg mängd proteiner
- Accelererar PTM-platsidentifiering vilket leder till snabbare initiering av funktionsstudier
- Fullt kompatibel med allmänt använda MS-tekniker inklusive iTRAC och ICAT
- Sömlös integration av cellbiologi med proteinkemi
- Prisvärt, enkelt, ingen speciell utrustning krävs
- En reaktion, oändliga möjligheter
Cellanalys, klickkemi, märkningskemi, masspektrometri, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi, protein- och peptidrening, proteinberikning, proteinprovberedning och proteinrening, proteiner, expression, isolering och analys, spektrometriprovberedningsreagenser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proteinberikande kit |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. Torkning rekommenderas. Skydda materialet från långvarig exponering för ljus; kan utsättas för ljus under korta perioder |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Formatera | Centrifugkolonn |