Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Reaction Buffer Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10005303
Change view
Kvantitet:
25 reaktionssats
Produktkod. Kvantitet
10005303 25 reaktionssats
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10005303 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10276
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Klicka två delar tillsammans: azid eller alkyn och motsvarande klickdetektionsreagens
De Click-iT Protein Buffer Kit ger forskare som har proteiner märkta med en azid eller alkyn och motsvarande klickdetektionsreagens möjlighet att klicka ihop dessa två delar. Varje kit innehåller tillräckligt med material för att utföra 25 reaktioner för efterföljande analys med gelelektrofores, western blot eller masspektrometri.
  • Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein Reaction Buffer Kit
Kvantitet 25 reaktionssats
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Klicka-iT , Molecular Probes
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Click-iT Protein Reaction Buffer Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate