Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 488 Imaging Kit
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller tillräckligt med material för tjugofem 18 x 18 täckglas.
De Click-iT RNA Alexa Fluor 488 Imaging Kit möjliggör detektion av global RNA-transkription temporärt och spatialt i celler och vävnader (PNAS (2008) 105:15779-84). Förmågan att upptäcka nysyntetiserat RNA eller förändringar i RNA-nivåer till följd av sjukdom, miljöskador eller läkemedelsbehandlingar är en viktig aspekt av toxikologisk profilering. Genom att använda en alkynmodifierad nukleosid, 5-etynyluridin (EU) och kraftfull klickkemi kan nysyntetiserat RNA detekteras utan användning av radioaktivitet eller antikroppar med en enkel tvåstegsprocedur. I steg ett matas den alkyninnehållande nukleosiden till celler eller djur och inkorporeras aktivt i begynnande RNA. Den lilla storleken på taggen möjliggör effektiv inkorporering av den modifierade nukleosiden i RNA, men inte i DNA. Detektion använder den kemoselektiva ligeringen eller“ klick” reaktion mellan och azid och en alkyn där det modifierade RNA:t detekteras med ett motsvarande azidinnehållande färgämne. Med dess dimunitiv“ fotavtryck” , den Click-iT detektionsmolekyl kan enkelt penetrera komplexa prover och lämnar möjligheten öppen för multiplexanalyser med andra prober, inklusive antikroppar för detektion av RNA-interaktiva proteiner för djupare biologiska insikter.
- Mindre farligt
Cellanalys, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, klickkemi, DNA- och RNA-rening och analys, immuncytokemi (ICC), immunofluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, märkningskemi, begynnande RNA-detektion och -infångning med klick- och klickkemi Oligo Syntes, RNA-märkning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller tillräckligt med material för 25, 18 X 18 täckglas. Förvara vid 2-6 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Färg | Klart |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Glida |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488 |
| Excitation/Emission | 495/519 |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Produkttyp | Ny RNA-syntesanalys |
| Kvantitet | 1 kit |
| Visa mer |