Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ Tetrametylrhodamin (TAMRA ) Proteinanalysdetektionskit
Beskrivning
De Click-iT Tetrametylrhodamin (TAMRA ) Glycoprotein Detection Kit tillhandahåller den andra delen av den enkla och robusta tvåstegstekniken för att identifiera och karakterisera glykoproteiner genom en- eller tvådimensionell gelelektrofores. I steg två, efter inkorporeringen av azidhandtaget i proteinglykanstrukturer med antingen a Click-iT metaboliskt märkningsreagens eller Click-iT Enzymatisk märkningssystem, de azidmodifierade glykoproteinerna detekteras via den kemoselektiva ligeringen eller klickreaktionen mellan en azid och en alkyn. Geler med TAMRA märkta glykoproteiner kan därefter färgas med Multiplexed Proteomics™ teknologier, SYPRO™ Rubin total proteinfläck och PRO-Q™ Smaragdglykoproteinfärgning för differentiell analys av glykoproteinunderklasser, totala proteiner och totala glykoproteiner i samma gel. Click-iT modifierade glykoproteiner är också kompatibla med nedströms LC-MS/MS- och MALDI MS-analys för identifiering.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, glykoproteinanalys med klickkemi, märkningskemi, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| Produkttyp | TAMRA Proteinanalysdetektionskit |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Produktlinje | Click-iT |
| Märkningsmål | Proteiner (glykoproteiner) |