Läs mer
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (General Oxidative Stress Indicator)
Produktkod. 11530166
Change view
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530166 20 x 50 μg 1000µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530166 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C6827
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Allmän oxidativ stressindikator
CM-H2DCFDA är en klorometylderivat av H2DCFDA, användbar som indikator för reaktiva syrearter (ROS) i celler. Denna indikator visar mycket bättre retention i levande celler än H2DCFDA. CM-H2DCFDA diffunderar passivt in i celler, där dess acetatgrupper klyvs av intracellulära esteraser och dess tiolreaktiva klorometylgrupp reagerar med intracellulärt glutation och andra tioler. Efterföljande oxidation ger en fluorescerande addukt som fångas inne i cellen, vilket möjliggör långsiktiga studier.
ROS-indikatorspecifikationer:
  • Excitation: ∼492 –495 nm
  • Utsläpp: 517 –527 nm
  • Produkten är luftkänslig och bör förvaras under torrt argon eller kväve
  • Produkten kan lösas upp i DMSO, DMF eller etanol för användning
  • Indikatorn är cellpermeant (cellladdningsprotokoll finns tillgängliga i litteraturen)
  • Fluorescens kan övervakas med en flödescytometer, fluorometer, mikroplattläsare eller fluorescensmikroskop, med hjälp av excitationskällor och filter lämpliga för fluoresces
    Hitta fler ROS-indikatorer
    Vi erbjuder ett sortiment av Molecular Probes™ produkter för produktion av reaktiva syrearter (ROS), inklusive singletsyre, superoxid, hydroxylradikaler och olika peroxider och hydroperoxider, samt för deras fluorometrisk detektion i lösning. Läs avsnittet 18.2 i Molecular Probes™ handboken Generating and Detecting Reactive Oxygen Species—för mer information om dessa produkter.
    Lös upp färgämnet med högkvalitativ, vattenfri dimetylsulfoxid (DMSO), dimetylformamid (DMF) eller 100 % etanol för att framställa en samling upp till 5 mM. Arbetslösningar bör vara nyförberedda. Denna prob oxiderar lätt i lösning, vilket innebär att närvaro av fukt underlättar nedbrytningen av färgämnet.
  • Beställningsinfo
    Leveransvillkor: Rumstemperatur
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 20 x 50 μg
    Produkttyp ROS-indikator