Läs mer
Invitrogen™ CMAC, t -BOC-Leu-Met (7-Amino-4-klormetylkumarin, t -BOC-L-Leucyl-L-Metioninamid)
Produktkod. 11594117
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11594117 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A6520
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Klyvning producerar blåfluorescens
CMAC-peptidassubstratet, t-BOC-Leu-Met kan användas för att mäta peptidasaktivitet i lösning eller i levande celler. Substratet har ett excitations/emissionsmaxima ca. 330/403. Efter klyvning med peptidaser producerar produkten blåfluorescens med excitations-/emissionsmaxima cirka 351/430 nm.
Apoptos, kaspasaktivering, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Kvantitet 5 mg
Substrat CMAC-peptidassubstrat
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Typ av substrat Peptidas-substrat
Målenzym Calpain