Läs mer
Invitrogen™ Coomassie Fluor™ Orange proteingelfläck (färdig att använda lösning)
Produktkod. 10634613
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634613 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10634613 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C33250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    1718.25 SEK / 1 L
    Save 456.75 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färgningen är klar på mindre än en timme utan risk för överfärgning av gelén
Molecular Probes proprietär Coomassie Fluor Orange proteingelfärgning ger snabb, enkel, känslig färgning av proteiner separerade av SDS-PAGE. Efter elektrofores färgas gelén, sköljs och fotograferas. Inga separata fixerings- eller avfärgningssteg.
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Coomassie Fluor Orange
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Protein
Excitation/Emission 300, 470/570 nm
Produktlinje Coomassie Fluor
Produkttyp Proteingelfärgning