Läs mer
Invitrogen™ Täckglas Mini-Rack, för 8 täckglas
Produktkod. 10718434
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10718434 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10718434 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C14784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1926.00 SEK
    1733.65 SEK / Paket med 1
    Save 192.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Miniatyrstöd utformat för att vertikalt hålla åtta vanliga runda eller fyrkantiga täckglas
  • Ministäll passar lätt in i en standard 50 ml bägare och rymmer en liten omrörare under gallret
  • Användning av mini-rack eliminerar behovet av att upprepade gånger flytta täckglas mellan lösningar med pincett
  • Idealisk för sekventiella tvättsteg där noggrann utspädning och borttagning av material från täckglas är avgörande
  • Mini-rack är lågbindande, tål starka syror och baser, skadas inte av värme och kan steriliseras med olika metoder såsom autoklavering, behandling med organiska lösningsmedel eller exponering för etylenoxid
  • Demonteras lätt för rengöring och förvaring
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Täckglas Mini-Rack
Volym (metrisk) Fungerar 50 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 vardera