Läs mer
Invitrogen™ CoverWell™ Bildkammarpackning med lim
Beskrivning
De vattentäta kamrarna som bildas under höljena stödjer och stabiliserar tjocka och fritt svävande exemplar, vilket möjliggör upplösning av fina inre strukturer utan de kompressions- eller rörelseartefakter som normalt sett med vanliga täckglas.
Cellanalys, cellulär avbildning, IHC-provberedning, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgning och detektion, immunhistokemi (IHC)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Avbildningskammarpackning |
| Färg | Rensa (lock) |
| Material lock | Plast |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Djup (metriskt) | 1 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | CoverWell |
| Stängningsfärg | Klart |
| Visa mer |