Läs mer
Invitrogen™ CoverWell™ Inkubationskammarpackning
Beskrivning
Dessa värmebeständiga, autoklaverbara och nukleasfria kammarpackningar är designade för användning med inkubationskammare. Kamrarna förbättrar färgningslikformigheten och känsligheten genom att innesluta en stor provarea samtidigt som den erforderliga reagensvolymen minimeras. Den vattentäta förseglingen håller reaktanterna på plats och förhindrar avdunstning även under långvarig uppvärmning och är lätt att ta bort för flerstegsprocedurer.
Användningsområden:
Cellanalys, cellulär avbildning, IHC-provberedning, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgning och detektion, immunhistokemi (IHC)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Inkubationskammarpackning |
| Färg | Rött |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Djup (metriskt) | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Antal per förpackning | 25 packningar |
| Produktlinje | CoverWell |
| Kvantitet | 25 packningar |