Läs mer
Invitrogen™ CoverWell™ Inkubationskammarpackning
Produktkod. 10207482
Change view
Kvantitet:
25 packningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207482 25 packningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10207482 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C18150
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för immuncytokemi och in situ hybridisering
Dessa värmebeständiga, autoklaverbara och nukleasfria kammarpackningar är designade för användning med inkubationskammare. Kamrarna förbättrar färgningslikformigheten och känsligheten genom att innesluta en stor provarea samtidigt som den erforderliga reagensvolymen minimeras. Den vattentäta förseglingen håller reaktanterna på plats och förhindrar avdunstning även under långvarig uppvärmning och är lätt att ta bort för flerstegsprocedurer.
Användningsområden:
Cellanalys, cellulär avbildning, IHC-provberedning, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgning och detektion, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Inkubationskammarpackning
Färg Rött
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 0.2 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Antal per förpackning 25 packningar
Mått (LxB) 40 mm x 22 mm
Produktlinje CoverWell
Kvantitet 25 packningar