Läs mer
Invitrogen™ CultureWell™ Kammartäckglas för cellkultur, 16 brunnar per täckglas
Produktkod. 10474022
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10474022 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10474022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C37000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Idealisk för cellodling och fluorescensavbildningstillämpningar
De CultureWell löstagbart förpackat täckglas som tillhandahålls sterilt och klart att —använda innehåller 16 brunnar som var och en kan rymma upp μtill 250 L, vilket gör att celler kan odlas under ett antal olika förhållanden på ett enda objektglas. När cellerna är redo att avbildas, är det enkelt att ta bort täckglaset med hjälp av ett enkelt verktyg ( Kat.nr. C37010, köps separat ) som separerar delarna utan att behöva använda överdriven kraft, vilket eliminerar risken för att täckglaset går sönder. Frostade mikroskopobjektglas finns också för montering. En provstorlek som innehåller två kammare täckglas och borttagningsverktyget är också tillgänglig ( Kat. nr. C37005 )
Cellanalys, cellodling, cellulär avbildning, IHC-provberedning, IHC-färgning& Detektion, Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensprovberedning, Immunohistokemi (IHC), Däggdjurscellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Täckglas
Wells 16
Kulturområde 0,4 cm 2
Ytbehandling Cellkultur
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 set