Läs mer
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Täckglas CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm täckglas, två 2 mm djupa brunnar per täckglas
Produktkod. 10474402
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10474402 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10474402 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C24776
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bekvämt för att förbereda odlade celler för färgning och avbildning
De CultureWell cellodlingskammare täckglas använder medicinska silikonpackningar med standard optisk kvalitet täckglas och tillhandahålls sterila och redo att användas. Förmonterad CultureWell system finns också tillgängliga.
Cellanalys, cellodling, cellulär avbildning, IHC-provberedning, IHC-färgningsdetektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgningsdetektion, immunhistokemi (IHC), däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skjut täckglas
Wells 2
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 2 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 50 mm x 24 mm
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 set