Läs mer
Invitrogen™ D-Luciferin, Kaliumsalt
Beskrivning
Behövs för luciferin/luciferas-ljusproducerande reaktion
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
Den ATP-beroende oxidationen av luciferin med luciferas producerar ljus, och detta system används som rapportör i växter, bakterier och däggdjursceller. Eftersom kemiluminescerande tekniker är praktiskt taget bakgrundsfria är detta reportergensystem idealiskt för att upptäcka lågnivågenuttryck.
- Uppvisar fysiska egenskaper identiska med de hos naturligt luciferin
- Kemiluminiscerande efter oxidation av luciferas
- Luciferinkaliumsalt är lätt lösligt i vattenbaserade buffertar
Hitta fler fluorogena och fotoaktiverbara sonder
Ett antal fluorogena substrat, fotoaktiverbara prober och burprober finns tillgängliga.
Cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, luciferasanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys, rapporteraranalyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | D-Luciferin |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Luciferassubstrat |
| Substrat | Luciferin |