Läs mer
Invitrogen™ D-Luciferin, natriumsalt, 25 mg
Produktkod. 11594966
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594966 25 mg 25mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594966 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L2912
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En del av luciferin/luciferas-reaktionen som producerar ljus
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
Den ATP-beroende oxidationen av luciferin med luciferas producerar ljus, och detta system används som rapportör i växter, bakterier och däggdjursceller. Eftersom kemiluminescerande tekniker är praktiskt taget bakgrundsfria är detta reportergensystem idealiskt för att upptäcka lågnivågenuttryck.
  • Uppvisar fysiska egenskaper identiska med de hos naturligt luciferin
  • Kemiluminiscerande efter oxidation av luciferas
  • Lluciferinnatriumsalt är lätt lösligt i vattenbaserade buffertar
Hitta fler fluorogena och fotoaktiverbara sonder
Ett antal fluorogena substrat, fotoaktiverbara prober och burprober finns tillgängliga.
Cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, luciferasanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys, rapporteraranalyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ D-Luciferin
Kvantitet 25 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Detektionsmetod Kemiluminescens
Frakt skick Rumstemperatur
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Luciferassubstrat
Substrat Luciferin