Läs mer
Invitrogen™ DDAO-galaktosid ( 9H- (1,3-diklor-9,9-dimetylakridin-2-on-7-yl)β -D-galaktopyranosid)
Produktkod. 11540346
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540346 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540346 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D6488
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Galaktosidassubstratet DDAO galaktolid ger en hydrolysprodukt som kan exciteras med 633 nm lasern (excitation/emission maxima ∼645/660).
Galaktosidassubstratet DDAO galaktolid ger en hydrolysprodukt som kan exciteras med 633 nm lasern (excitation/emissionsmaximum ∼645/660). Även om substratet i sig är fluorescerande (excitation/emissionsmaximum ∼460/610 nm), är skillnaden mellan substratets och hydrolysprodukten över 200 nm, längs de två arterna som lätt kan särskiljas.
För att göra en koncentrerad buljonglösning på upp till 5 mg/ml, lös i högkvalitativ vattenfri DMSO. Förvara fryst, torkad och skyddad mot ljus.
Galaktosidassubstratet DDAO galaktolid ger en hydrolysprodukt som kan exciteras med 633 nm lasern (excitation/emission maxima ∼645/660). Även om substratet i sig är fluorescerande (excitation/emissionsmaximum ∼460/610 nm), är skillnaden mellan substratets och hydrolysprodukten över 200 nm, längs de två arterna som lätt kan särskiljas.
För att skapa en koncentrerad buljong lösning på upp till 5 mg/ml, lös i högkvalitativ vattenfri DMSO. Förvaring fryst, uttorkad och skyddad från ljus.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 5 mg
Substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Excitation/Emission 465/608 nm
Molekylvikt (g/mol) 470.31
Frakt skick Rumstemperatur
Excitationsvåglängdsområde 645 nm
Emissionsvåglängdsområde 660 nm