Läs mer
Invitrogen™ Dexametason fluorescein
Beskrivning
Det syntetiska steroidhormonet dexametason binder till glukokortikoidreceptorn och producerar ett steroid-receptorkomplex som sedan lokaliseras i kärnan och reglerar gentranskriptionen. Den gröna fluorescerande analogen, fluorescein-dexametason, bör vara användbar för att studera mekanismen för aktivering av glukokortikoidreceptorer, men i en långsammare takt än omodifierat dexametason.
För stamkoncentrationer upp till 1 mM rekommenderas DMF eller vattenhaltiga buffertar över pH 6 som spädningsmedel. Stamlösningar kan lagras som engångsalikvoter, skyddade från ljus vid -20 °C.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Molekylformel | C45H45FN2O9S2 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Dexametason fluorescein |
| Excitation/Emission | 494/519 nm |
| Molekylvikt (g/mol) | 840.98 |