Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 680; 10 000 MW, anjonisk, fixerbar
Beskrivning
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
- Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
- Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
- Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
- Spårning av cellhärkomst i levande celler
- Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
- Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
- Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
- Studerar hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
- Alexa Fluor dextraner är i sig anjoniska
- För att producera mer anjoniska dextraner, lägger proprietära förfaranden till negativt laddade grupper till dextranbärare; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
- Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
- Dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
- 10 000 MW Alexa Fluor dextrankonjugat kan fixeras med aldehydbaserade fixeringsmedel
Cellanalys, cellspårning och spårning, cellulär avbildning, allmän cellspårning, in vivo-avbildning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dextran |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor Färgämnen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 679/702 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |