Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Amino, 70 000 MW
Produktkod. 10747844
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10747844 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10747844 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D1862
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigorösa metoder för att ta bort så mycket okonjugerat färgämne som möjligt, följt av en analys av dextrankonjugat genom tunnskiktskromatografi för att säkerställa frånvaron av föroreningar med låg molekylvikt
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
  • Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
  • Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
  • Spårning av cellhärkomst i levande celler
  • Undersöka intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
  • Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
  • Övervakning av försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
  • Studera hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dextran
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Omärkt
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Invitrogen