Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Biotin, 3000 MW, Lysin Fixable (BDA-3000)
Beskrivning
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
- Etikett (Ex/Em): Ingen (biotinylerad)
- Storlek: 3 000 MW
- Laddning: Anjonisk
- Fixerbar: Fixerbar via lysin
- Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
- Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
- Vanliga användningsområden inkluderar neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
- Spårning av cellhärkomst i levande celler
- Neuroanatomisk spårning
- Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
- Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
- Spårar endocytos
- Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
- Studerar hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
- Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
- Dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dextran |
| Kvantitet | 10 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Etikett eller färgämne | Biotin och andra haptener |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Invitrogen |