Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Cascade Blue™ , 10 000 MW, Anjonisk, Lysin Fixerbar
Beskrivning
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
- Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
- Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
- Spårning av cellhärkomst i levande celler
- Undersöka intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
- Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
- Övervakning av försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
- Studera hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
- Cascade Blue dextraner är i sig anjoniska
- För att producera mer höggradigt anjoniska dextraner lägger proprietära förfaranden till negativt laddade grupper till dextranbärarna; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
- Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
- Dessa dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dextran |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Etikett eller färgämne | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 400/420 nm |
| Produktlinje | CASCADE BLUE |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.