Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 2 000 000 MW, anjonisk, lysinfixbar
Produktkod. 11530356
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530356 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530356 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D7137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4665.00 SEK
    4524.65 SEK / 10mg
    Save 140.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigorösa metoder för att ta bort så mycket okonjugerat färgämne som möjligt, följt av analys av dextrankonjugat genom tunnskiktskromatografi för att säkerställa frånvaron av föroreningar med låg molekylvikt
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
  • Etikett (Ex/Em): Fluorescein (494/521)
  • Storlek: 2 000 000 MW
  • Laddning: Anjonisk
  • Fixerbar: Fixerbar via lysin
  • Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
  • Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
  • Vanliga användningsområden inkluderar neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
  • Spårning av cellhärkomst i levande celler
  • Neuroanatomisk spårning
  • Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
  • Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
  • Spårar endocytos
  • Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
  • Studerar de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen
  • Fluoresceindextraner är i sig anjoniska, medan de flesta dextraner märkta med zwitterjonisk rhodamin B, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämnen är i huvudsak neutrala
  • För att producera mer höggradigt anjoniska dextraner lägger proprietära förfaranden till negativt laddade grupper till dextranbärarna; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
  • Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
  • Dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dextran
Kvantitet 10 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 494/518 nm
Produktlinje Invitrogen