Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 3000 MW, Anjonisk, Lysin Fixerbar
Produktkod. 11500296
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500296 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500296 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 SEK
    5082.65 SEK / 10mg
    Save 267.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigorösa metoder för att ta bort så mycket okonjugerat färgämne som möjligt, följt av analys av dextrankonjugat genom tunnskiktskromatografi för att säkerställa frånvaron av föroreningar med låg molekylvikt
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
  • Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
  • Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
  • Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
  • Spårning av cellhärkomst i levande celler
  • Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
  • Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
  • Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
  • Studerar hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
  • Fluoresceindextraner är i sig anjoniska, medan de flesta dextraner märkta med zwitterjonisk rhodamin B, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämnen är i huvudsak neutrala
  • För att producera mer höggradigt anjoniska dextraner lägger proprietära förfaranden till negativt laddade grupper till dextranbärarna; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
  • Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys
  • För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
  • Dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dextran
Kvantitet 10 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 494/518 nm
Produktlinje Invitrogen