Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein och Biotin, 3000 MW, Anjonisk, Lysin Fixerbar (Micro-Emerald) Produktkod.: 11584706
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein och Biotin, 3000 MW, Anjonisk, Lysin Fixerbar (Micro-Emerald)
Produktkod. 11584706
5 mg, 5mg
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584706
Brand: Invitrogen™ D7156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigorösa metoder för att ta bort så mycket okonjugerat färgämne som möjligt, följt av analys av dextrankonjugat genom tunnskiktskromatografi för att säkerställa frånvaron av föroreningar med låg molekylvikt
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
  • Etikett (Ex/Em): Fluorescein& Biotin (494/518)
  • Storlek: 3 000 MW
  • Laddning: Anjonisk
  • Fixerbar: Fixerbar via lysin
  • Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
  • Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
  • Vanliga användningsområden inkluderar neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
  • Spårning av cellhärkomst i levande celler
  • Neuroanatomisk spårning
  • Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
  • Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
  • Spårar endocytos
  • Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
  • Studerar hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
  • fluoresceindextraner är i sig anjoniska
  • Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
  • dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dextran
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 494/518 nm
Produktlinje Invitrogen™
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2961102 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/07/2024 ProduktkodD7156
Partinummer2392754 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/08/2021 ProduktkodD7156
Partinummer2729784 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/09/2023 ProduktkodD7156
Partinummer2335677 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/03/2021 ProduktkodD7156
Partinummer2014711 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/08/2018 ProduktkodD7156
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein och Biotin, 3000 MW, Anjonisk, Lysin Fixerbar (Micro-Emerald) >