Läs mer
Invitrogen™ Dextran, SNARF™ -1, 70 000 MW, anjonisk
Beskrivning
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
- Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutralt eller anjoniskt dextran
- Reaktion används för att producera Rhodamine Green™ och Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterar i att slutprodukten är neutral, anjonisk eller katjonisk
- Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
- Spårning av cellhärkomst i levande celler
- Undersöker intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
- Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
- Övervakar försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
- Studerar hydrodynamiska egenskaper hos cytoplasmatisk matris
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Mikroplattläsare, Flödescytometer |
| Produkttyp | Dextran |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |