Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Tetrametylrhodamin, 10 000 MW, neutral
Beskrivning
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
- Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekyl, vilket i de flesta fall resulterar i neutral eller anjonisk dextran
- Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
- Spårning av cellhärkomst i levande celler
- Undersöka intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling); Undersökning av vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet; Övervakning av försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
- Studera hydrodynamiska egenskaper hos den cytoplasmatiska matrisen
- De flesta dextraner märkta med tetrametylrhodaminfärgämnen är väsentligen neutrala
- För att producera mer höggradigt anjoniska dextraner lägger proprietära förfaranden till negativt laddade grupper till dextranbärare; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dextran |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Etikett eller färgämne | Klassiska färgämnen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 555/580 nm |
| Produktlinje | Invitrogen |