Läs mer
Invitrogen™ Dextran, Tetrametylrhodamin, 70 000 MW, Neutral
Produktkod. 11590216
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11590216 25 mg 25mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590216 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D1819
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rigorösa metoder för att ta bort så mycket okonjugerat färgämne som möjligt, följt av en analys av dextrankonjugat genom tunnskiktskromatografi för att säkerställa frånvaron av föroreningar med låg molekylvikt
Märkta dextraner är hydrofila polysackarider som oftast används i mikroskopistudier för att övervaka celldelning, spåra rörelsen av levande celler och för att rapportera de hydrodynamiska egenskaperna hos den cytoplasmatiska matrisen. Det märkta dextranet införs vanligtvis i cellerna via mikroinjektion. Dextraner är hydrofila polysackarider som kännetecknas av deras måttliga till höga molekylvikt, goda vattenlöslighet och låga toxicitet. De uppvisar också i allmänhet låg immunogenitet. Dextraner är biologiskt inerta på grund av deras ovanliga poly-(α -D-1,6-glukos), vilket gör dem resistenta mot klyvning av de flesta endogena cellulära glykosidaser.
  • Succinimidylkoppling av färgämnen till dextranmolekylen, vilket i de flesta fall resulterar i en neutral eller anjonisk dextran
  • Lämplig för neuronal spårning (anterograd och retrograd) i levande celler
  • Spårning av cellhärkomst i levande celler
  • Undersöka intercellulär kommunikation (t.ex. i gap junctions, under sårläkning och under embryonal utveckling)
  • Undersöker vaskulär permeabilitet och blod-hjärnbarriärens integritet
  • Övervakning av försurning (vissa dextran-färgämneskonjugat är pH-känsliga)
  • Studera hydrodynamiska egenskaper hos den cytoplasmatiska matrisen
  • De flesta dextraner märkta med tetrametylrhodaminfärgämnen är väsentligen neutrala
  • För att producera mer höggradigt anjoniska dextraner lägger ett patentskyddat förfarande till negativt laddade grupper till dextranbärarna; dessa produkter betecknas polyanjoniska dextraner
  • Vissa applikationer kräver att dextranspårämnet behandlas med formaldehyd eller glutaraldehyd för efterföljande analys: För dessa tillämpningar, lysinfixerbara dextrankonjugat av fluoroforer eller biotin
  • Dessa dextraner har kovalent bundna lysinrester som gör att dextranspårämnen kan konjugeras till omgivande biomolekyler genom aldehydmedierad fixering för efterföljande detektion med immunhistokemiska och ultrastrukturella tekniker
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Dextran
Kvantitet 25 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 555/580 nm
Produktlinje Invitrogen