Läs mer
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC 18 (5) fast (1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindodikarbocyanin, 4-klorbensensulfonatsalt)
Beskrivning
Den långt röda fluorescerande, lipofila karbocyanin DiD är en längre våglängd DiI analog. Den levereras i fast form för att underlätta direkt applicering av kristaller på membran och är svagt fluorescerande i vatten men mycket fluorescerande och ganska fotostabil när den införlivas i membran. Den har en extremt hög extinktionskoefficient och kort livslängd i exciterat tillstånd (∽ 1 nanosekund) i lipidmiljöer.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 10 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Lipofilt spårämne |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |