Läs mer
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-difluoro-4-metylumbelliferylfosfat)
Produktkod. 11560346
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560346 5 mg 5mg
11540256 10 x 10 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560346 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D6567
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Analysera kontinuerligt sura fosfataser vid lågt pH
DiFMUP är ett fluorerat 4-metylumbelliferylfosfat (MUP)-derivat som har ett lägre pKa än det för MUP, vilket gör DiFMUP till ett utmärkt substrat för kontinuerlig analys av sura fosfataser vid lågt pH. Reaktionsprodukten från DiFMUP har excitations/emissionsmaxima på ca. 358/450 nm.
Biokemiska kinasanalyser, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), kinasbiologi, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfataser, protein- och uttrycksanalyser, biologi och target, proteiner och proteiner. Ledningsidentifiering och -validering, målbaserade ADME/Tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Pulver
Kvantitet 5 mg
Substrat Fosfatassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Fosfataser
Excitation/Emission ⁄358 455
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Etikett eller färgämne DiFMU