Läs mer
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-difluoro-4-metylumbelliferylfosfat)
Produktkod. p-4921019
Kvantitet:
5 mg
10 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560346
Brand: Invitrogen™ D6567
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Analysera kontinuerligt sura fosfataser vid lågt pH
DiFMUP är ett fluorerat 4-metylumbelliferylfosfat (MUP)-derivat som har ett lägre pKa än det för MUP, vilket gör DiFMUP till ett utmärkt substrat för kontinuerlig analys av sura fosfataser vid lågt pH. Reaktionsprodukten från DiFMUP har excitations/emissionsmaxima på ca. 358/450 nm.
Biokemiska kinasanalyser, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), kinasbiologi, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfataser, protein- och uttrycksanalyser, biologi och target, proteiner och proteiner. Ledningsidentifiering och -validering, målbaserade ADME/Tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Pulver
Kvantitet 5 mg
Substrat Fosfatassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Fosfataser
Excitation/Emission ⁄358 455
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Etikett eller färgämne DiFMU