Läs mer
Invitrogen™ Dihydroetidium (Hydroetidin)
Produktkod. 10174952
Change view
Kvantitet:
1 ml, 5 mM lösning stabiliserad i DMSO
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10174952 1 ml, 5 mM lösning stabiliserad i DMSO 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174952 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D23107
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Friradikalsensor
Superoxidindikatorn dihydroetdium, även kallad hydroetidin, uppvisar blåfluorescens i cytosolen tills den oxideras, där den interkaleras i cellens DNA och färgar dess kärna i en stark fluorescerande röd färg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml, 5 mM lösning stabiliserad i DMSO
För användning med (applikation) Superoxidindikator
Antal tester 1 mL
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 518/606 nm
Produkttyp ROS-indikator
Excitationsvåglängdsområde 518 nm
Emissionsvåglängdsområde 606 nm