Läs mer
Invitrogen™ Dihydroetidium (Hydroetidin)
Produktkod. p-4924919
Kvantitet:
25 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10530533
Brand: Invitrogen™ D11347
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Friradikalsensor
  • Superoxidindikator dihydroetdium, även kallad hydroetidin, uppvisar blåfluorescens i cytosol tills den oxideras, där den interkaleras i cellens DNA och färgar dess kärna med en klar fluorescerande röd
  • Excitationsemission: 518/606nm
Katt. Inga. D23107 förpackad 5 mM lösning stabiliserad i DMSO.
Apoptos, cellanalys, cellstruktur, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, kärna, nukleoler och kärnhölje, organellspårning, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Kvantitet 10 x 1 mg
Excitation/Emission 518/606 nm