Läs mer
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Produktkod. 11510346
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510346 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510346 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D632
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Indikator för oladdade och icke-fluorescerande reaktiva syreämnen
Dihydrorhodamine 123 kan passivt diffundera över membran där den oxideras till katjonisk rhodamin 123 som lokaliseras i mitokondrierna och uppvisar grön fluorescens.
Koncentration: 5mM
Användningsområden:
Apoptos, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter