Läs mer
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Produktkod. 10184952
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10184952 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10184952 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D23806
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Indikator för oladdade och icke-fluorescerande reaktiva syreämnen
Dihydrorhodamine 123 kan passivt diffundera över membran där den oxideras till katjonisk rhodamin 123 som lokaliseras i mitokondrierna och uppvisar grön fluorescens.
Koncentration: 5mM
Användningsområden:
Apoptos, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml