Läs mer
Invitrogen™ Dil-fläck (1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindokarbocyaninperklorat ('DiI'; DiIC 18 (3)))
Produktkod. 11520326
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11520326 25 mg Varje
11580276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520326 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3911
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DiI är en lipofil membranfärgning som diffunderar i sidled för att färga hela cellen. Det är svagt fluorescerande tills det införlivas i membran.
DiIär en lipofil membranfärgning som diffunderar i sidled för att färga hela cellen. Det är svagt fluorescerande tills det införlivas i membran. Detta orange/rödfluorescerande färgämne, som spektralt liknar tetrametylrhodamin, används ofta som ett långsiktigt spårämne för neuronala och andra celler. DiI finns även som lösning (kat. nr. V-22885), som en pasta (kat. nr. N-22880) eller som ett fast ämne (kat. nr. D-282).
Bered stamlösningar av lipofila spårämnen i dimetylformamid (DMF), dimetylsulfoxid (DMSO) eller etanol vid 1 till 2,5 mg/ml.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 549 nm
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 25 mg
Detektionsmetod Fluorescens
Emission 565 nm
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Lipofilt spårämne
Subcellulär lokalisering Cellmembran, Lipider
Molekylvikt (g/mol) 933.88