Läs mer
Invitrogen™ Dil-fläck (1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindokarbocyaninperklorat ('DiI'; DiIC 18 (3)))
Description
DiIär en lipofil membranfärgning som diffunderar i sidled för att färga hela cellen. Det är svagt fluorescerande tills det införlivas i membran. Detta orange/rödfluorescerande färgämne, som spektralt liknar tetrametylrhodamin, används ofta som ett långsiktigt spårämne för neuronala och andra celler. DiI finns även som lösning (kat. nr. V-22885), som en pasta (kat. nr. N-22880) eller som ett fast ämne (kat. nr. D-282).
Bered stamlösningar av lipofila spårämnen i dimetylformamid (DMF), dimetylsulfoxid (DMSO) eller etanol vid 1 till 2,5 mg/ml.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Färg | Röd-orange |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 549 nm |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 100 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | 565 nm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Lipofilt spårämne |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |