Läs mer
Invitrogen™ DiO'; DiOC 18 (3) (3,3'-dioktadecyloxakarbocyaninperklorat)
Beskrivning
Den grönfluorescerande, lipofila karbocyanin DiOC 18 (3) används ofta som ett lipofilt spårämne. Det är svagt fluorescerande i vatten, men mycket fluorescerande och ganska fotostabilt när det införlivas i membran. Den har en extremt hög extinktionskoefficient och kort livslängd i exciterat tillstånd (∼ 1 nanosekund) i lipidmiljöer. När det väl applicerats på celler diffunderar färgämnet lateralt inuti plasmamembranet.
Vi rekommenderar att man bereder stamlösningar av lipofila spårämnen i dimetylformamid (DMF), dimetylsulfoxid (DMSO) eller etanol vid 1 till 2,5 mg/ml. DMF är att föredra framför etanol som lösningsmedel för DiO .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 484 nm |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 100 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | 501 nm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Lipofilt spårämne |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |