Läs mer
Invitrogen™ DiR'; DiIC 18 (7) (1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindotrikarbocyaninjodid)
Beskrivning
Den nära IR-fluorescerande, lipofila karbocyanin DiOC 18 (7) ('DiR') är svagt fluorescerande i vatten men mycket fluorescerande och ganska fotostabil när den införlivas i membran. Sulfonatgrupperna inkorporerade i detta DiI analog förbättrar vattenlösligheten. Den har en extremt hög extinktionskoefficient och kort livslängd i exciterat tillstånd (∼ 1 nanosekund) i lipidmiljöer. När det väl applicerats på celler diffunderar färgämnet lateralt inuti plasmamembranet.
Bered stamlösningar av lipofila spårämnen i dimetylformamid (DMF), dimetylsulfoxid (DMSO) eller etanol vid 1 till 2,5 mg/ml.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Infraröd |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 10 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Lipofilt spårämne |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider, Plasmamembran |