Läs mer
Invitrogen™ DPX ( p -xylen-bis-pyridiniumbromid)
Beskrivning
DPX ( p -xylen-bis-pyridiniumbromid) kan användas i membranfusions- eller permeabilitetsanalyser med det polyanjoniska, polära spårämnet ANTS (A350).
Cellanalys, cellspårning& Spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18H18Br2N2 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | DPX Quencher |