Läs mer
Invitrogen™ DQ™ Kollagen, typ I från bovin hud, fluoresceinkonjugat
Produktkod. 10562903
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10562903 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10562903 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D12060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Det fluorogena DQ™ kollagen kan användas för att direkt övervaka kollagenasaktivitet.
Det fluorogena DQ™ kollagen kan användas för att direkt övervaka kollagenasaktivitet. DQ™ Substrat är analoger av det naturliga substratet som har ett överdrivet antal fluorescerande färgämnen fästa så att fluorescenssignalen är nästan obefintlig. Denna släckning av signalen orsakas av den nära närheten av färgämnena på det intakta substratet. Den enzymdrivna hydrolysen av substratet resulterar i separation av färgämnet resulterar i separation av färgämnesmolekylerna från varandra och fluorescenssignalen ökar.
Se användarhandboken för löslighetsinstruktioner.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Frystorkat material
Produktlinje DQ
Kvantitet 1 mg
Substrat Proteassubstrat
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat
Målenzym Metalloproteinas