Läs mer
Invitrogen™ DQ™ Grön BSA - Specialförpackning
Produktkod. 10144962
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10144962 5 x 1 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10144962 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D12050
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hydrolys av substrat ger en starkt fluorescerande produkt
DQ Grön BSA är ett fluorogent substrat för proteaser. En stark fluorescensdämpande effekt observeras när proteiner är kraftigt märkta med BODIPY färgämnen. Vid hydrolys av DQ Grön BSA till enkla, färgämnesmärkta peptider av proteaser, denna släckning lindras och producerar ljust fluorescerande produkter.
Biokemiska proteasomanalyser, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, läkemedelsupptäckt och -utveckling, endocytos, exocytos och fagocytos, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteasombiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och valid
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Produktlinje DQ
Kvantitet 5 x 1 mg
Substrat Proteassubstrat
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat