Läs mer
Invitrogen™ DQ™ Ovalbumin - Specialförpackningar
Produktkod. 10023372
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10023372 5 x 1 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023372 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D12053
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för antigenbearbetning och presentationsstudier
DQ ovalbumin är ett fluorogent substrat för proteaser. En stark fluorescensdämpande effekt observeras när proteiner är kraftigt märkta med BODIPY färgämnen. Vid hydrolys av DQ ovalbumin till enstaka, färgämnesmärkta peptider av proteaser, lindras denna släckning och producerar ljust fluorescerande produkter.
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Produktlinje DQ
Kvantitet 5 x 1 mg
Substrat Proteassubstrat
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat
Målenzym Proteaser
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Produkttyp Antigenbearbetnings- och presentationsstudier