Läs mer
Invitrogen™ DQ™ Röd BSA - Specialförpackning
Produktkod. 10635593
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635593 5 x 1 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10635593 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D12051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7440.00 SEK
    6472.65 SEK / 5mg
    Save 967.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hydrolys av substrat ger en starkt fluorescerande produkt
DQ Röd BSA är ett fluorogent substrat för proteaser. En stark fluorescensdämpande effekt observeras när proteiner är kraftigt märkta med BODIPY färgämnen. Vid hydrolys av DQ Röd BSA till enstaka, färgämnesmärkta peptider av proteaser, denna släckning lindras och producerar ljust fluorescerande produkter.
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Produktlinje DQ
Kvantitet 5 x 1 mg
Substrat Proteassubstrat
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat