Läs mer
Invitrogen™ EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin)
Produktkod. 10617215
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10617215 500 mg Varje
11590926 50 mg -
10839370 5 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10617215 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E10187
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EdU kan användas som ersättning för BrdU och mäter direkt de novo DNA-syntes eller S-fassyntes av cellcykeln med hjälp av klickkemi.
EdU (5-etynyl-2’ -deoxiuridin) kan användas som ersättning för BrdU (5-bromo-2’ -deoxiuridin) och mäter direkt de novo DNA-syntes eller S-fassyntes av cellcykeln med hjälp av klickkemi. Klickkemi är en metod för att kovalent koppla en azid med en alkyn. Detektion av EdU använder den koppar(I)-katalyserade klickreaktionen med ett azidmodifierat fluorescerande färgämne för att bilda en stabil triazolring. På grund av den lilla storleken på klickdetektionsreagenset behövs inga hårda denatureringssteg för att få tillgång till DNA:t. Att eliminera detta steg möjliggör mer reproducerbara resultat, ett enklare och snabbare protokoll och mätningar som enkelt kan multiplexeras med relevanta antikroppsbaserade mål inklusive fosfohiston H3, Ki-67 och cyklin B1 samt dubbelpulsexperiment med BrdU genom flödescytometri, fluorescensmikroskopi, mikroplatta (HTS) eller high-throughput (HTS).
EdU är lättlösligt i DMSO, alkohol, vatten eller vattenhaltiga buffertar. För användning med in vitro-applikationer, förbered 10 mM EdU-stamlösning i DMSO eller vattenhaltig buffert.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Fast
Produkttyp EdU
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla vävnadstyper, cellkulturer, vävnadssektioner, odlade celler, hela djur
Etikett eller färgämne EdU
Kvantitet 500 mg
Produktlinje Molecular Probes, Click-iT