Läs mer
Invitrogen™ EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin)
Produktkod. 10839370
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10839370
Brand: Invitrogen™ E10415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EdU kan användas som ersättning för BrdU och mäter direkt de novo DNA-syntes eller S-fassyntes av cellcykeln med hjälp av klickkemi.
EdU (5-etynyl-2’ -deoxiuridin) kan användas som ersättning för BrdU (5-bromo-2’ -deoxiuridin) och mäter direkt de novo DNA-syntes eller S-fassyntes av cellcykeln med hjälp av klickkemi. Klickkemi är en metod för att kovalent koppla en azid med en alkyn. Detektion av EdU använder den koppar(I)-katalyserade klickreaktionen med ett azidmodifierat fluorescerande färgämne för att bilda en stabil triazolring. På grund av den lilla storleken på klickdetektionsreagenset behövs inga hårda denatureringssteg för att få tillgång till DNA:t. Att eliminera detta steg möjliggör mer reproducerbara resultat, ett enklare och snabbare protokoll och mätningar som enkelt kan multiplexeras med relevanta antikroppsbaserade mål inklusive fosfohiston H3, Ki-67 och cyklin B1 samt dubbelpulsexperiment med BrdU genom flödescytometri, fluorescensmikroskopi, mikroplatta (HTS) eller high-throughput (HTS).
EdU är lättlösligt i DMSO, alkohol, vatten eller vattenhaltiga buffertar. För användning med in vitro-applikationer, förbered 10 mM EdU-stamlösning i DMSO eller vattenhaltig buffert.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Fast
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C, och torka.
Frakt skick Rumstemperatur
Etikett eller färgämne EdU
Kvantitet 5 g
Produktlinje Click-iT