Läs mer
Invitrogen™ EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin)
Beskrivelse
EdU (5-etynyl-2’ -deoxiuridin) kan användas som ersättning för BrdU (5-bromo-2’ -deoxiuridin) och mäter direkt de novo DNA-syntes eller S-fassyntes av cellcykeln med hjälp av klickkemi. Klickkemi är en metod för att kovalent koppla en azid med en alkyn. Detektion av EdU använder den koppar(I)-katalyserade klickreaktionen med ett azidmodifierat fluorescerande färgämne för att bilda en stabil triazolring. På grund av den lilla storleken på klickdetektionsreagenset behövs inga hårda denatureringssteg för att få tillgång till DNA:t. Att eliminera detta steg möjliggör mer reproducerbara resultat, ett enklare och snabbare protokoll och mätningar som enkelt kan multiplexeras med relevanta antikroppsbaserade mål inklusive fosfohiston H3, Ki-67 och cyklin B1 samt dubbelpulsexperiment med BrdU genom flödescytometri, fluorescensmikroskopi, mikroplatta (HTS) eller high-throughput (HTS).
EdU är lättlösligt i DMSO, alkohol, vatten eller vattenhaltiga buffertar. För användning med in vitro-applikationer, förbered 10 mM EdU-stamlösning i DMSO eller vattenhaltig buffert.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Ordreinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvikt (g/mol) | 252,23 g/mol |
| Produkttyp | EdU |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | EdU |
| Kvantitet | 50 mg |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.