Läs mer
Invitrogen™ EGTA, Tetra(acetoximetylester) (EGTA, AM)
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
- Egen flytande eller olja vid rumstemperatur
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Produkttyp | EGTA AM |
| Typ av färg | Chelator (icke-fluorescerande) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |