Läs mer
Invitrogen™ ELF™ 97 Endogent fosfatasdetektionskit
Beskrivning
Vid hydrolys ELF 97 fosfatassubstrat i ELF 97 Endogenous Phosphatase Kit producerar en ljus och fotostabil gulgrön fluorescerande fällning på platsen för enzymatisk aktivitet. Denna fluorescerande fällning har flera unika spektrala egenskaper, inklusive ett extremt stort Stokes-skift, 180nm som gör det lätt att skilja från endogen fluorescens.
Cellanalys, cellulär avbildning, drogupptäckt& Utveckling, Enzym& Proteinaktivitetsanalyser, IHC-färgning& Detektion, Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfärgning& Detektion, immunhistokemi (IHC), fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering& Analys, mål& Ledningsidentifiering& Godkännande
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul-grön |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Fosfatasanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Fosfatasanalys |
| Typ av färg | ELF 97 |
| Emission | ⁄345 530 |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | ELF |
| Visa mer |