Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulassubstrat, blått fluorescerande, 339/452
Produktkod. 10595403
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10595403
Brand: Invitrogen™ E33953
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Blandas med enzym för att producera fluorescerande reaktion
De EnzChek cellulassubstrat utvecklades för enkel och snabb kvantifiering av cellulas. Analysen kan slutföras på 30 minuter eller mindre. Blanda helt enkelt enzymet med EnxChekcellulase-substratets arbetslösning, inkubera och läs av resultaten med excitations-/emissionsmaxima ca. 339/452 nm. I motsats till andra mer komplexa flerstegsanalyser är EnzChekcellulase-substratet perfekt för användning i en miljö med hög genomströmning. Detta fluorescenssubstrat är mycket känsligt, med en detektionsgräns så låg som 40 U/μml cellulas. Det är också möjligt att använda detta substrat i en kolorimetrisk analys, om än med reducerad känslighet.
Cellvidhäftning, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, kemotaxi och cellmigrering, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, höginnehållsscreening (HCS), proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Kolorimetrisk, fluorescens
Form Solid
Produktlinje EnzChek™
Kvantitet 1 mg
Substrat Cellulassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare